Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| CAS | 9004-53-9 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| MDL-Nummer | 81554 |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 162.067g/mol |
| Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |