Learn More
Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat 1,0 mg/ml in Methanol (als wasserfreie freie Base), LoGiCal
Product Code. 30463076
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30463076 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30463076 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP0033.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat 1,0 mg/ml in Methanol (als wasserfreie freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dextromethorphan hydrobromide hydrate
CAS 6700-34-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dextromethorphan hydrobromide hydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H25 N O . Br H . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Dextromethorphan Hydrobromide Monohydrate, Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, hydrate (1:1:1), (9 alpha,13 alpha,14 alpha)-, 9 alpha,13 alpha,14 alpha-Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate (8 CI), Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate, (9 alpha,13 alpha,14 alpha)- (9 CI), (+)-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate, d-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate
InChI-Formel InChI=1 S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17 H,3-5,8-11H2,1-2H3;1 H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
SMILES O.Br.COc1ccc2C[C@H]3 [C@H]4 CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
IUPAC-Name (9α ,13α ,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinanhydrobromid-Monohydrat
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 370.324
Menge 1 mL
Formelmasse 369,13 g/mol