Learn More
Dextrose, Monohydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15547934 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15547934 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
1 options
Artikelnummer. 15547934
Marke: Avantor J.T.Baker 191005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 1496309
MDL-Nummer MFCD00150899
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrose
Namenshinweis Monohydrat
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C18H30N2O14
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1 l = 1.54 kg
Synonym 2R,3R-2,3-Dihydroxybutandisäure; 3-2S-1-Methylpyrrolidin-2-yl Pyridin; Dihydrat, 3-2S-1-Methyl-2-pyrrolidinyl pyridin, 2R,3R-2,3-Dihydroxybutandioat 1:2 , Dihydrat, Nikotin-Ditartrat-Dihydrat, Nikotin-Bitartrat Usan, Nikotin-Bitartrat-who-dd, Nicotinsäure-Tartratdihydrat, s-3-1-methylpyrrolidin-2-ylpyridin bis 2r,3r-2,3-Dihydroxysuccinat-Dihydrat, 3-2s-1-Methyl-2-Pyrrolidinylpyridin, 2r,3r-2,3-Dihydroxybutanedioat 1:2 , Dihydrat
InChI-Schlüssel LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrolhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 498.44
Formelmasse 198.17
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Physikalische Form Pulver