Learn More
Dextrose U.S.P. GenAR-Granulat, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15568434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15568434 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15568434 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 773006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 €
    367.38 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 58.62 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrose
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 50-99-7
Verpackung Poly
Summenformel C6H12O6.
Menge 2.5 kg
Synonym D-(+)-Glucose, Aldehyd-d-Glucose, Glucose, wasserfrei, Dextrose, wasserfrei, D-Glucose, wasserfrei, Wasserfreie Dextrose, Dextroselösung, D-Glucose in linearer Form, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97.5 to 102.0%
Güte USP
Physikalische Form granular