missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGK-iota Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™

Artikelnummer. 18608896 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18608896 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18608896 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306558APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

DGK-iota Polyclonal specifically detects DGK-iota in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DGK-iota
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DAG kinase iota, DGK-IOTA, diacylglycerol kinase iota, diacylglycerol kinase, iota, Diglyceride kinase iota, EC 2.7.1.107
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DGK-iota fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9162
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.