Learn More
Invitrogen™ DGKA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2M11)
Description
Immunogen sequence: EKSDPVPFQI INNYFSIGVD ASIAHRFHIM REKYPEKFNS RMKNKLWYFE FATSESIFST CKKLEESLTV EICGKPLDLS NLSLEGIAVL NIPSMHGGSN LWGDTRRPHG DIYGINQALG ATAKVITDPD ILKTCVPDLS DKRLEVVGLE GAIEMGQIYT KLKNAGRRLA KCSEITFHTT KTLPMQIDGE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 89%, Pig - 97%, Cynomolgus monkey - 99%.
Spécification
Spécification
| Antigen | DGKA |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | K01_2M11 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Dgka |
| Gen-Zugriffsnummer | P23743 |
| Gen-Alias | 80 kDa diacylglycerol kinase; 80kDa; AW146112; DAG kinase alpha; Dagk; Dagk1; Dgka; DGK-alpha; diacylglycerol kinase; diacylglycerol kinase alpha; diacylglycerol kinase alpha Flt2-Pr2; diacylglycerol kinase, alpha; diacylglycerol kinase, alpha 80kDa; Diglyceride kinase; diglyceride kinase alpha; MGC12821; MGC42356; truncated diacylglycerol kinase alpha Flt1-Pr1; truncated diacylglycerol kinase alpha Flt1-Pr2 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.