Learn More
DHRS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16874544 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16874544 20 μL 20 Mikroliter
16864544 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16874544
Marke: Proteintech 153931AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DHRS3 catalyze the oxidation/reduction of a wide range of substrates, including retinoids and steroids.
Spezifikation
Antigen DHRS3
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DHRS3
Gen-Zugriffsnummer O75911, O88876
Gen-Alias DD83.1, DHRS3, RDH17, retSDR1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1
Gensymbole Dhrs3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen DHRS3 Fusion Protein Ag7589
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20148, 313689, 9249
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG