Learn More
Invitrogen™ DHX9 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4140)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
151.00 € - 514.00 €
Spezifikation
Antigen DHX9
Klon 24GB4140
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276200
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557013
100 μL
514.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30276634
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557014
20 μL
151.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DHX9 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The human alanyl-tRNA synthetase (AARS) belongs to a family of tRNA synthases, of the class II enzymes. Class II tRNA synthases evolved early in evolution and are highly conserved. This is reflected by the fact that 498 of the 968-residue polypeptide human AARS shares 41% identity witht the E.coli protein. tRNA synthases are the enzymes that interpret the RNA code and attach specific aminoacids to the tRNAs that contain the cognate trinucleotide anticodons. They consist of a catalytic domain which interacts with the amino acid acceptor-T psi C helix of the tRNA, and a second domain which interacts with the rest of the tRNA structure.
Spezifikation
Spezifikation
DHX9
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
Dhx9
AI326842; ATP-dependent RNA helicase A; Ddx9; D-E-A-D (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide 9; DEAD (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide 9; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 9; DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9; DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9; DEAH box protein 9; DEAH-box helicase 9; DExH-box helicase 9; Dhx9; FLJ17406; HEL-5; Leukophysin; LKP; mHEL-5; NDH II; NDH2; NDHII; Nuclear DNA helicase II; OTTHUMP00000033287; RHA; RNA helicase; RNA helicase A
Dhx9
Primary
Affinity chromatography
24GB4140
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O70133, Q08211
13211, 1660, 304859
A synthesized peptide derived from human RNA Helicase A (aa 1150-1200).