Learn More
Di-2-Pyridyllketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10581452 5 g Glasflasche -
10119881 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581452 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155670050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19437-26-4 | C11H8N2O | 184.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19437-26-4
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.2
MDL-Nummer MFCD00006288
InChI-Schlüssel QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-2-pyridyl ketone, di pyridin-2-yl methanone, bis 2-pyridyl ketone, 2,2'-carbonyldipyridine, di 2-pyridyl ketone, methanone, di-2-pyridinyl, 2,2'-dipyridyl ketone, 2-pyridine-2-carbonyl pyridine, pyridyl ketone
PubChem CID 88065
IUPAC-Name Dipyridin-2-ylmethanon
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-2-pyridyl ketone
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CO(C5H4N)
Menge 5 g
Beilstein 24, IV, 591
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-2-pyridyl ketone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.