Learn More
Di-2-pyridyl-thioncarbonat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259723 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10259723
Marke: Thermo Scientific Acros 390880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 96989-50-3 | C11H8N2O2S | 232.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96989-50-3
Summenformel C11H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.26
MDL-Nummer MFCD00074870
InChI-Schlüssel IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-2-pyridyl thionocarbonate, o,o-di pyridin-2-yl carbonothioate, o,o'-di-2-pyridyl thiocarbonate, o,o-dipyridin-2-yl carbonothioate, di 2-pyridyl thionocarbonate, carbonothioic acid, o,o-di-2-pyridinyl ester, di 2-pyridyloxy methane-1-thione, o,o-dipyridin-2-yl thiocarbonate, bis pyridin-2-yloxy methanethione, di-2-pyridyl thiocarbomate
PubChem CID 719784
IUPAC-Name Dipyridin-2-yloxymethanethion
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC(=S)OC2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-2-pyridyl thionocarbonate
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 232.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-2-pyridyl thionocarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.