Learn More
Di-2-thienylketon, 98%
Artikelnummer. 11459952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459952 25 g 25 Gramm
11439952 1 g 1 Gramm
11449952 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459952 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12062.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 704-38-1 | C9H6OS2 | 194,266 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 704-38-1
Summenformel C9H6OS2
Molekulargewicht (g/mol) 194.266
MDL-Nummer MFCD00052096
InChI-Schlüssel GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone
PubChem CID 69713
IUPAC-Name Dithiophen-2-ylmethanon
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-2-thienyl ketone
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Menge 25 g
Beilstein 129168
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke