Learn More
Di-2-Thienylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446097 1 g 1 Gramm
15456097 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33284.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3988-99-6 | C8H6S3 | 198.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3988-99-6
Summenformel C8H6S3
Molekulargewicht (g/mol) 198.32
MDL-Nummer MFCD00052047
InChI-Schlüssel AKYIWBKPINOXJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienylthio thiophene, thiophene, 2,2'-thiobis, thiophene,2,2'-thiobis, 2-2-thienylsulfanyl thiophene, 2-thiophen-2-ylsulfanyl thiophene, 2-thienyl sulfide, di-2-thienyl sulfide, 2,2'-thiobisthiophene, di 2-thienyl sulphide
PubChem CID 138094
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylsulfanylthiophen
SMILES S(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-2-thienyl sulfide
Dichte 1.311
Siedepunkt 102°C to 104°C (0.9 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.649
Menge 1 g
Formelmasse 198.32
Reinheit (%) 97%