Learn More
Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers, ~90%), TRC
Artikelnummer. 17999724
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17999724 0.5 mg 0.50 Milligramm
17979064 10 mg 10 Milligramm
17988204 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17999724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4164330.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1005388-96-4
Summenformel C37H49N3 • 2(Br)
Molekulargewicht (g/mol) 535.802799
Synonym 4-[4-[6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl]-1,3-butadien-1-yl]-1-[3-(trimethylammonio)propyl]quinolinium Bromide, JPW 6003
SMILES C[N+](C)(CCC[N+]1=CC=C(/C=C/C=C\C2=CC3=C(C=C(C=C3)N(CCCC)CCCC)C=C2)C4=C1C=CC=C4)C.[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers)
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C37H49N3.2BrH/c1-6-8-24-38(25-9-7-2)35-22-21-33-29-31(19-20-34(33)30-35)15-10-11-16-32-23-27-39(26-14-28-40(3,4)5)37-18-13-12-17-36(32)37;;/h10-13,15-23,27,29-30H,6-9,14,24-26,28H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2