Learn More
Di-Ammonium-Wasserstoff-Orthophosphat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10335360 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10335360 500 g 500 Gramm
10345360 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10335360 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/5320/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name phosphoric acid diamine
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 7.9 to 8.3
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 132.06g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß