Learn More
Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin)Kupfer(II)]chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)]chloride |
| Schmelzpunkt | 136.0°C to 138.0°C |
| Farbe | Violett |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble in water |
| Formelmasse | 464.42 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.