Learn More
Di-iso-propyl-d14 Ether, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisopropyl Ether-D14 |
| CAS | 201489-40-9 |
| Summenformel | C6 D14 O |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2,2'-oxybis- (9 CI), 2,2'-Oxybis[propane-1,1,1,2,3,3,3-d7], Isopropyl ether-d14, Diisopropyl ether-D14, Diisopropyl-d14 ether, Diisopropylether-d14, Di-iso-propyl-d14 Ether |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yloxy)propane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.261 |
| Formelmasse | 116.1923 g/mol |
| Mehr anzeigen |