Learn More
Di-mu-Bromobis(tri-tert-Butylphosphin)dipalladium(I), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470750 0.1 g 0.10 Gramm
11450750 0.5 g 0.50 Gramm
11460750 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044446.77
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 185812-86-6 | C24H56Br2P2Pd2 | 779.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Kopplungsreaktionen
  • Aktiviert Arylchlorid und sterisch gehinderte oder elektronenreiche Aryl-/Vinylbromide und Iodide
  • Besonders aktiv bei schwierigen Aminationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 185812-86-6
Summenformel C24H56Br2P2Pd2
Molekulargewicht (g/mol) 779.31
MDL-Nummer MFCD04114019
InChI-Schlüssel JWWUTWDBVLEWDQ-UHFFFAOYSA-P
Synonym palladium i tri-tert-butylphosphine bromide, acmc-1c5o0, qmkdjymohbicon-uhfffaoysa-m, palladium i tri-tertbutylphosphine bromide
PubChem CID 71317307
IUPAC-Name tri-tert-butylphosphane palladium bromide
SMILES CC(C)(C)P([Pd]1[Br][Pd]([Br]1)P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-mu-bromobis (tri-tert-butylphosphine)dipalladium (I)
Farbe Grün
Strukturformel [Pd(C4H9)3PBr]2
Menge 0.1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene and tolueneSoluble in tetrahydrofuran,toluene,dichloromethane and chloroform; Insoluble in alcohols and water.
Formelmasse 777.29
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-my-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-my-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)