Learn More
Di-mu-Chlor-bis-(Norbornadien)dirhodium(I), Rh 44 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395968 1 g 1 Gramm
11385968 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010467.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 12257-42-0 | C14H16Cl2Rh2 | 460.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12257-42-0
Summenformel C14H16Cl2Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 460.99
MDL-Nummer MFCD00198060
InChI-Schlüssel RXDWVIOULPVOEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene-rhodium chloride dimer, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene; rhodium 2+ ; dichloride, bis 2,3,5,6-eta-bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene di-mu-chlorodirhodium
PubChem CID 114600
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-mu-chlorobis(norbornadiene)dirhodium(I)
Geruch Odorless
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in acetone,chloroform,methanol and insoluble in water.
IUPAC-Name λ²-Rhodium(2+)bis(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien)dichlorid
Formelmasse 461.01
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RH 44% min
Physikalische Form Pulver