Learn More
Di-mu-Chlordichlorobis(Ethylen)diplatin(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496295 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15496295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039285.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 12073-36-8 | C4H8Cl4Pt2 | 588.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12073-36-8
Summenformel C4H8Cl4Pt2
Molekulargewicht (g/mol) 588.08
MDL-Nummer MFCD00058713
InChI-Schlüssel XBLBDYCZFZESPN-UHFFFAOYSA-J
Synonym di-mu-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, zeise's dimer, ptcl2 c2h4 2, di-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, di-micro-chlorodichlorobis ethylene diplatinum ii
PubChem CID 11124780
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++].[Pt++].C=C.C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Menge 250 mg
IUPAC-Name Dichlorplatin;ethen
Formelmasse 588.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)