Learn More
Di-Mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin)kupfer(II)]chlorid, TRC
Artikelnummer. 30369312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369312 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369312 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46038550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-Mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(Ii)] Chloride
CAS 30698-64-7
Summenformel C12 H34 Cu2 N4 O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C6H16N2.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;;;2*1H2/q;;2*+2;;/p-2
SMILES C[N]1(C)CC[N](C)(C)[Cu+2]12[OH-][Cu+2]3([OH-]2)[N](C)(C)CC[N]3(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 393.516
Formelmasse 392.126