Learn More
Di-n-butylether, +99 %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10619283 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10619283 25 L Metalltrommel 25 Liter
10502741 1 L Glasflasche 1 Liter
10356980 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10619283 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 €
    503.65 € / 25 Liter
    Sparen 106.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-96-1
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00009461
InChI-Schlüssel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-Name 1-Butoxybutan
SMILES CCCCOCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl ether
Schmelzpunkt -95.0°C
Dichte 0.7680g/mL
Siedepunkt 141.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel [CH3(CH2)3]2O
Brechungsindex 1.3978 to 1.3998
Menge 25 L
Beilstein 01, 369
Merck Index 15, 1572
Relative Dichte 0.768
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.03% (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone
Viskosität 0.69 mPa.s (20°C)
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit