Learn More
Di-n-Butylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417777 2500 mL 2500 Milliliter
11407777 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16305.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.82 €
    90.65 € / 2500 Milliliter
    Sparen 53.17 €
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Di-n-butyl ether is used as a solvent for Grignard, Witting and alkyl lithium reactions. It is also used as a solvent for oils and fats and some natural and synthetic resins. It is considered as a replacement for terathydofuran in organic synthesis due to its less water and peroxide and high boiling point. In the pharmaceutical industry, it is used in the manufacturing process of active pharmaceutical ingredient such as procarbazine and cefaclor. In addition to this, it is used as an important solvent for the application of the coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Butyl-Ether wird als Lösungsmittel für Grignard-, Witting- und Alkyl-Lithium-Reaktionen verwendet. Dient auch als Lösungsmittel für Öle und Fette und einige natürliche und synthetische Harze. Kann aufgrund seines geringeren Wasser- und Peroxidgehalts sowie seines hohen Siedepunktes als Ersatz für Terathydofluran in der organischen Synthese eingesetzt werden. Findet in der pharmazeutischen Industrie Anwendung in der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe wie Procarbazin und Cefaclor. Darüber hinaus dient es als wichtiges Lösungsmittel für das Aufbringen von Beschichtungen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-96-1
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00009461
InChI-Schlüssel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-Name 1-Butoxybutan
SMILES CCCCOCCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl ether
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 0.764
Menge 2500 mL
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.399
UN-Nummer UN1149
Beilstein 1732752
Merck Index 14,1569
Siedepunkt 141°C to 143°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and acetone. Immiscible with water.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%