Learn More
Di-n-Butylmaleat, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475338
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 L
1 L
Packungsgröße:
0.25 Liter
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
15475338 1 L 1 Liter
15465338 0.25 L 0.25 Liter
2 options
Artikelnummer. 15475338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59123.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-76-0
Summenformel C12H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00009447,MFCD00065141
InChI-Schlüssel JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Synonym dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
PubChem CID 5271569
IUPAC-Name Dibutyl-(Z)-2-butendioat
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl maleate
Dichte 0.988
Siedepunkt 281°C
Flammpunkt 138°C (280°F)
Strukturformel CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.445
Menge 1 L
Beilstein 1726634
Formelmasse 228.28
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.