Learn More
Di-n-Butylphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325637
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11325637 1 L 1 Liter
11315637 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043371.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-66-4
Summenformel C8H19O4P
Molekulargewicht (g/mol) 210.21
MDL-Nummer MFCD00015245
InChI-Schlüssel JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl phosphate
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.058g/mL
pH 1.0
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt 157°C (315°F)
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.428
Menge 1 L
UN-Nummer UN1718
IUPAC-Name Dibutyl-hydrogenphosphat
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig