Learn More
Di-n-Butylsulfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383376 10 g 10 Gramm
11393376 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12813.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-22-9 | C8H18O4S | 210.288 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-22-9
Summenformel C8H18O4S
Molekulargewicht (g/mol) 210.288
MDL-Nummer MFCD00059420
InChI-Schlüssel LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat
PubChem CID 12239
IUPAC-Name Dibutylsulfat
SMILES CCCCOS(=O)(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl sulfate
Dichte 1.06
Siedepunkt 115°C to 116°C (6 mmHg)
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2O)2SO2
Brechungsindex 1.4205
Menge 10 g
Beilstein 1707498
Formelmasse 210.29
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyl sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, dibutyl ester