Learn More
Di-n-Butylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11301977 100 mL 100 Milliliter
11311977 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07599.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146.29 g/mol
Di-n-butyl sulfide is generally used as an agricultural intermediate, a sulfiding agent, a refinery catalyst, a lubricant additive, a gas odorant and a processing aid in mining applications. It finds application as an internal standard in X-ray fluorescence spectrometry (XRF) measurements of sulfur in oils and other liquid hydrocarbon matrices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Butylsulfid wird in der Regel als landwirtschaftliches Zwischenprodukt, als Sulfidmittel, als Raffineriekatalysator, als Schmiermittelzusatz, als gasförmiger Duftstoff und als Verarbeitungshilfsmittel in Bergbauanwendungen eingesetzt. Es findet Anwendung als interner Standard in der Röntgenfluoreszenzspektrometrie (RFA) bei Messungen von Schwefel in Ölen und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffmatrizen.
Löslichkeit
Geringfügig mischbar mit Wasser. Mischbar mit Olivenöl und Mandelöl.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-40-1
Summenformel C8H18S
Molekulargewicht (g/mol) 146.29
MDL-Nummer MFCD00009468
InChI-Schlüssel HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
IUPAC-Name 1-Butylsulfanylbutan
SMILES CCCCSCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl sulfide
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.839
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.453
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1732829
Merck Index 14,1590
Löslichkeitsinformationen Silghtly miscible with water. Miscible with olive oil and almond oil.
Formelmasse 146.3
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyl sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyl sulfide