Learn More
Di-n-Butylsulfoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460078 5 g 5 Gramm
11470078 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23672.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2168-93-6 | C8H18OS | 162.291 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the extraction of thorium(IV) from nitric acid solutions in xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und bei der Extraktion von Thorium(IV) aus Salpetersäurelösungen in Xylol verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2168-93-6
Summenformel C8H18OS
Molekulargewicht (g/mol) 162.291
MDL-Nummer MFCD00002093
InChI-Schlüssel LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
PubChem CID 16568
IUPAC-Name 1-Butylsulfinylbutan
SMILES CCCCS(=O)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl sulfoxide
Schmelzpunkt 31°C to 34°C
Dichte 0.832
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt 121°C (249°F)
Brechungsindex 1.467
Menge 5 g
Beilstein 1747425
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 162.3
Reinheit (%) 97%