Learn More
Di-n-butylamin, für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10423745 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10423745 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10055343 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10423745 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 390611000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-92-2
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
MDL-Nummer MFCD00009429
InChI-Schlüssel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC-Name N-Butylbutan-1-amin
SMILES CCCCNCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butylamine
Schmelzpunkt -62.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 159.0°C
Flammpunkt 39°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]2NH
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 15, 3037
Relative Dichte 0.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Transmission 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viskosität 0.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) ≥99% (GC)
Güte HPLC
Physikalische Form Kristallines, fließendes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butylamine