Learn More
Di-n-butylzinndichlorid, 96%
Artikelnummer. 11357717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357717 50 g 50 Gramm
11347717 10 g 10 Gramm
11337717 250 g 250 Gramm
11367717 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11357717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014116.18
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Organozinn-Zwischenprodukt | CAS: 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 303,842 g/mol
Organozinn-Zwischenprodukt. Di-n-butylzinndichlorid wird als Organozinn-Zwischenprodukt verwendet. Es dient als Wärme- und Lichtstabilisator für Polyvinylchlorid-Kunststoffe. Es wird auch bei der Herstellung von Methyl-2-(methoxycarbonylmethyl)-5-iodbenzol durch Reaktion mit 2,5-Diiodbenzoesäure verwendet. Es dient als Veresterungskatalysator und als veterinärmedizinisches Wurmmittel und Bandwurmmittel. Darüber hinaus wird es als Ionenaustauscher, Prozessregler und Verarbeitungshilfsmittel eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 683-18-1
Summenformel C8H18Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 303.842
MDL-Nummer MFCD00000518
InChI-Schlüssel RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Synonym dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
IUPAC-Name Dibutyl(dichloro)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin dichloride
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Farbe Weiß
Dichte 1.36g/mL
Siedepunkt 135°C (10 mmHg)
Flammpunkt 168° (334°F)
Geruch Acrid
Strukturformel [CH3(CH2)3]2SnCl2
Brechungsindex 1.4991
Menge 50 g
UN-Nummer UN2928
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents
Formelmasse 303.83
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke