Learn More
Di-n-Butylzinndichlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049353
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11347717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014116.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Organotin-Zwischenprodukt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 683-18-1
Summenformel C8H18Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 303.842
MDL-Nummer MFCD00000518
InChI-Schlüssel RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Synonym dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
IUPAC-Name Dibutyl(dichloro)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin dichloride
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Farbe Weiß
Dichte 1.36 g/mL
Siedepunkt 135°C (10 mmHg)
Flammpunkt 168°C (334°F)
Geruch Acrid
Strukturformel [CH3(CH2)3]2SnCl2
Brechungsindex 1.4991
Menge 10 g
UN-Nummer UN2928
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents;Insoluble in cold water; Soluble in benzene,toluene,ether and alcohol.
Formelmasse 303.83
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form kristallin