Learn More
Di-n-Butyltindilaurat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354819 100 g 100 Gramm
11386319 25 g 25 Gramm
11364819 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 071130.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltin dilaurate is used as a catalyst for the production of polyurethanes as well as for the transesterification reactions. It is involved in the vulcanization of silicones and a stabilizer in polyvinyl chloride (PVC). It acts as a rust inhibitor for polyurethanes, polyols, silicones and as a fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-58-7
Summenformel C32H64O4Sn
MDL-Nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin dilaurate
Schmelzpunkt <10°C
Farbe Gelb
Dichte 1.066 g/mL
Siedepunkt >204°C (12 mmHg)
Flammpunkt 235°C (455°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brechungsindex 1.473
Menge 100 g
UN-Nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene and ether; Imiscible with water and methanol.
Formelmasse 631.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit