missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-n-decyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN

Artikelnummer. 30314595
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30314595

Marke: CDN CDND72910.1G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phthalic Acid Didecyl Ester D4
CAS 1276197-18-2
Summenformel C28 2H4 H42 O4
Menge 0.1 g
InChI-Formel InChI=1 S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22 H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3/i17D,18 D,21 D,22 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c1[2 H]
IUPAC-Name didecyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 450.6871
Formelmasse 450.3647 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt