Learn More
Di-n-Decylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435137 10 g 10 Gramm
11445137 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22560.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 693-83-4 | C20H42S | 314.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-83-4
Summenformel C20H42S
Molekulargewicht (g/mol) 314.62
MDL-Nummer MFCD00026542
InChI-Schlüssel RKYMVQJWYYOIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl sulfide, didecyl sulfide, di-n-decyl sulfide, decane, 1,1'-thiobis, n-decyl sulfide, 11-thiaheneicosane, decylthiodecane, didecyl sulphide, di-n-decylsulfide, decane,1'-thiobis
PubChem CID 69662
IUPAC-Name 1-(decylsulfanyl)decane
SMILES CCCCCCCCCCSCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-decyl sulfide
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Siedepunkt 217°C to 218°C (8 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 1763427
Formelmasse 314.63
Reinheit (%) 97%