Learn More
Di-n-Decyldimethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30378737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378737 500 mg
30375755 50 mg
30385019 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD494853500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2390-68-3
Summenformel C22H48BrN
Molekulargewicht (g/mol) 406.53
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-decyldimethylammonium Bromide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 405.297