Learn More
Di-n-heptyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30004448
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004448 1 g 1 Gramm
30006190 50 g 50 Gramm
30012536 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30004448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4464951G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3648-21-3
Summenformel C22 H34 O4
Molekulargewicht (g/mol) 362.5
Synonym Diheptyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diheptyl ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester (9CI), Phthalic acid, diheptyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis-heptyl phthalate, Di-n-heptyl phthalate, Heptyl phthalate, Sansocizer DHP
IUPAC-Name diheptyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid,bis-n-heptyl ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
Formelmasse 362.2457