Learn More
Di-n-Hexyldisulfid, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435147 25 g 25 Gramm
11425147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22568.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10496-15-8 | C12H26S2 | 234.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10496-15-8
Summenformel C12H26S2
Molekulargewicht (g/mol) 234.46
MDL-Nummer MFCD00027300
InChI-Schlüssel GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide
PubChem CID 82675
IUPAC-Name 1-(Hexyldisulfanyl)Hexan
SMILES CCCCCCSSCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-hexyl disulfide
Dichte 0.919
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
Formelmasse 234.47
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch