Learn More
Di-n-Hexylphthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444314
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444314 10 g 10 Gramm
11454314 50 g 50 Gramm
11464314 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11444314 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12593.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Phthalate sind mit Abstand die am weitesten verbreiteten Weichmacher, hauptsächlich zur Herstellung von weichem und flexiblem Polyvinylchlorid (PVC) für Anwendungen in der Automobilindustrie, Bau- & Konstruktionsmaterialien, Kabeln, Bodenbelägen, medizinischen Geräten und Spielzeug. Kleine Mengen von Phthalaten werden zur Verbesserung der Arbeitsleistung in Klebstoffen, Kaulk, Dichtstoffen und Farben verwendet. Phthalate mit kleinen Molekülen werden als Lösungsmittel in Parfümen verwendet, um längere Verweilzeiten zu ermöglichen, und in Nagellack, um Absplitterungen zu verhindern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.24 mg/l).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Reaktiv gegenüber Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-75-3
Summenformel C20H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 334.46
MDL-Nummer MFCD00043720
InChI-Schlüssel KCXZNSGUUQJJTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexyl phthalate, di-n-hexyl phthalate, di-n-hexylphthalate, phthalic acid, dihexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, phthalic acid di-n-hexyl ester, phthalic acid dihexyl ester, n-dihexyl phthalate, bis n-hexyl phthalate, dihexyl 1,2-benzenedicarboxylate
PubChem CID 6786
ChEBI CHEBI:34678
IUPAC-Name Dihexylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-hexyl phthalate
Dichte 1.01
Siedepunkt 185°C to 187°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.487
Menge 10 g
UN-Nummer UN3082
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.24mg/L).
Formelmasse 334.46
Reinheit (%) 97%