Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Di-n-Hexylphthalat | 84-75-3 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-n-Hexylphthalat |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 84-75-3 |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Summenformel | C20H30O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00043720 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| InChI-Schlüssel | KCXZNSGUUQJJTR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC-Name | 1,2-Dihexylbenzol-1,2-dicarboxylat |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch