Learn More
Di-n-Octylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10214820
Marke: Thermo Scientific Acros 117081000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-48-5
Summenformel C16H35N
Molekulargewicht (g/mol) 241.46
MDL-Nummer MFCD00009557
InChI-Schlüssel LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
IUPAC-Name N-Octyloctan-1-amin
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-octylamine
Schmelzpunkt 14°C to 15°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 297°C to 298°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)7]2NH
Brechungsindex 1.4412 to 1.4432
Menge 100 g
Beilstein 04, 196
Relative Dichte 0.79
Formelmasse 241.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit