Learn More
Di-n-Pentylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361647 25 g 25 Gramm
11351647 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04649.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 872-10-6 | C10H22S | 174.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-10-6
Summenformel C10H22S
Molekulargewicht (g/mol) 174.35
MDL-Nummer MFCD00027275
InChI-Schlüssel JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl sulfide, diamyl sulfide, pentane, 1,1'-thiobis, amyl sulfide, n-amyl sulfide, dipentyl sulphide, di-n-pentyl sulfide, dipentyl sulfide, unii-61xjn3644r, di-n-pentyl sulphide
PubChem CID 13382
IUPAC-Name 1-(pentylsulfanyl)pentane
SMILES CCCCCSCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-pentyl sulfide
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 0.84
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3(CH2)4S(CH2)4CH3
Brechungsindex 1.456
Menge 25 g
Beilstein 1698031
Formelmasse 174.35
Reinheit (%) 97%