Learn More
Di-n-Propylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439397 25 g 25 Gramm
11449397 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21423.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Di-n-propyl ether, is used as a solvent and intermediate for organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Propylether wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt für die organische chemische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 3 g/l (20 °C), löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Halogenen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-43-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00009376
InChI-Schlüssel POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
PubChem CID 8114
IUPAC-Name 1-Propoxypropan
SMILES CCCOCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-propyl ether
Schmelzpunkt -122°C
Dichte 0.747
Siedepunkt 90°C to 91°C
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2384
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water 3g/L (20°C),soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-propyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipropyl ether