Learn More
Di-n-Propylsulfit, 99 %
Artikelnummer. 11368575
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368575 25 g 25 Gramm
11358575 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12033.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-98-3
Summenformel C6H14O3S
Molekulargewicht (g/mol) 166.235
MDL-Nummer MFCD00059404
InChI-Schlüssel MAIQPVFXODAAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-propyl sulfite, di-n-propyl sulphite, sulfurous acid, dipropyl ester, dipropyl sulphite, dipropylsulfite, di-n-propylsulfit, sulfurous acid dipropyl ester, sulphurous acid dipropyl ester, dipropyl ester of sulfurous acid
PubChem CID 136434
IUPAC-Name Dipropylsulfit
SMILES CCCOS(=O)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-propyl sulfite
Dichte 1.03
Siedepunkt 107°C to 109°C (42 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 25 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1703571
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 166.24
Reinheit (%) 99%