Learn More
Di-n-Propylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332787
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11332787 100 mL 100 Milliliter
11342787 500 mL 500 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11332787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15808.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 142-84-7 | C6H15N | 101.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-84-7
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00009362
InChI-Schlüssel WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropylamine, di-n-propylamine, 1-propanamine, n-propyl, n-dipropylamine, n-propyl-1-propanamine, rcra waste number u110, dipropyl amine, rcra waste no. u110, unii-60p318iiry, ccris 4805
PubChem CID 8902
IUPAC-Name N-Propylpropan-1-amin
SMILES CCCNCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-propylamine
Schmelzpunkt -63°C
Siedepunkt 109°C to 110°C
Flammpunkt 7°C (45°F)
Geruch Ammonia-like
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2383
Beilstein 505974
Merck Index 14,3343
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 99%