Learn More
Di-Norbudesonid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30137991
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137991 500 mg 500 Milligramm
30008501 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137991 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH589650500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1040085-98-0
Summenformel C23 H30 O6
Molekulargewicht (g/mol) 402.48
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[ethylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, (11β,16α)-, (11β,16α)-16,17-[Ethylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide acetaldehyde acetal, Budesonide Imp. B (EP)
IUPAC-Name 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-Dihydroxypregna-1,4-Dien-3,20-Dion
SMILES CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
Formelmasse 402.2042
Reinheit (%) >95%