Learn More
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073426 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10376430
Marke: Fisher Chemical P/5240/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
MDL-Nummer 11383
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 340°C
Farbe Weiß
pH 8.5 to 9.6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 174.18g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter