Learn More
Dikaliumwasserstofforthophosphat-Trihydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10734191 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10734191 500 g 500 Gramm
10030340 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734191 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/5250/53
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Di-Kaliumwasserstofforthophosphat-Trihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:1kg, CAS:16788-57-1, weiß, Summenformel:H7K2O7P, Molekulargewicht:228,219, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:8,5 bis 9,6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16788-57-1
Summenformel H7K2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
MDL-Nummer MFCD00149926
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-Name Dikalium; Hydrogenphosphat; Trihydrat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 8,5 bis 9,6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 228,23 g/mol