Learn More
Di-(propylenglykol)-methylether, 99 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696070 5 L Plastikeimer 5 Liter
10897451 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696070 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 428200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 €
    200.00 € / 5 Liter
    Sparen 18.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34590-94-8 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34590-94-8
Summenformel C7H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
MDL-Nummer MFCD00059604
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di(propylene glycol) methyl ether
Namenshinweis Mixture of isomers
Schmelzpunkt -80.0°C
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 180.0°C
Flammpunkt 75°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. sum of isomers (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3O(CH2)3O(CH2)3OH
Menge 5 L
Merck Index 15, 3384
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with benzene
Viskosität 4 mPa.s (25°C)
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 99%
Güte Rein