Learn More
Dinatriumhydrogenorthophosphat wasserfrei, extra rein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10786491 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10786491 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10214020 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10050530 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10786491 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/4480/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.50 €
    47.70 € / 500 Gramm
    Sparen 17.80 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 8,7 bis 9,3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 141,96 g/mol