Learn More
(+)-Di-tert-butyl L-Tartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452238 250 mg 250 Milligramm
15462238 500 mg 500 Milligramm
15442238 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55860.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 117384-45-9 | C12H22O6 | 262.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117384-45-9
Summenformel C12H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 262.30
MDL-Nummer MFCD00192000
InChI-Schlüssel ITWOKJQQGHCDBL-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-di-tert-butyl l-tartrate, di-tert-butyl l-+-tartrate, 2r,3r-di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-t-butyl l-tartrate, r,r-di-tert-butyl-tartrat, di-tert-butyll-+-tartrate, l-tartaric acid di-tert-butyl ester, l-+-tartaric acid di-tert-butyl ester, 1,4-di-tert-butyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 9943166
IUPAC-Name ditert-Butyl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(O)C(O)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material (+)-Di-tert-butyl L-tartrate
Schmelzpunkt 90°C to 92°C
Farbe Weiß
Dichte 1.143 g/mL
Flammpunkt 109°C (228°F)
Menge 250 mg
Beilstein 5026723
Formelmasse 262.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest