Learn More
(+)-Di-tert-butyl-L-tartrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+)-Di-tert-butyl L-Tartrate |
| CAS | 117384-45-9 |
| Summenformel | C12H22O6 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H22O6/c1-11(2,3)17-9(15)7(13)8(14)10(16)18-12(4,5)6/h7-8,13-14H,1-6H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | ditert-Butyl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.3 |
| Formelmasse | 262.1416 |